Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kv1.4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12183R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12183R-A488
Anti-Kv1.4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Voltage-gated K+ channels in the plasma membrane control the repolarization and the frequency of action potentials in neurons, muscles, and other excitable cells. The KV gene family encodes more than 30 genes that comprise the subunits of the K+ channels, and they vary in their gating and permeation properties, subcellular distribution, and expression patterns. Functional KV channels assemble as tetramers consisting of pore-forming alpha-subunits (KV alpha), which include the KV1, KV2, KV3, and KV4 proteins, and accessory or KV beta subunits that modify the gating properties of the coexpressed KV alpha subunits. Differences exist in the patterns of trafficking, biosynthetic processing and surface expression of the major KV1 subunits (KV1.1, KV1.2, KV1.4, KV1.5 and KV1.6) expressed in rat and human brain, suggesting that the individual protein subunits are highly regulated to control for the assembly and formation of functional neuronal channels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Kv1.4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité