Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXC4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12196R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12196R-HRP
Anti-HOXC4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Homeobox (HOX) genes, which share a highly conserved 183-bp sequence, encode proteins capable of binding to specific DNA sequences and functioning as transcription factors. During embryogenesis, HOX genes play a critical role in the spatial and temporal differentiation of cells. HoxC4, a sequence-specific transcription factor, belongs to the Antp HOX family and localizes to the nucleus. It functions as a part of a developmental regulatory system, providing cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis. HoxC4 expression levels increase with differentiation of lymphoid cells, suggesting its role in the molecular regulation of hematopoiesis. HoxC4 is also expressed in differentiated keratinocytes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HOXC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité