Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF281 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12208R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12208R-HRP
Anti-ZNF281 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZNF281, also known as GC-box-binding zinc finger protein 1, ZBP-99 or ZNP-99 (zinc finger DNA-binding protein 99), is a zinc finger protein that belongs to the Krüppel C2H2-type zinc finger protein family. It is expressed ubiquitously at low levels with predominant expression in kidney, liver, lymphocytes and placenta. ZNF281 localizes to the nucleus and contains four C2H2-type zinc fingers. ZNF281 plays a role in repressing the transcription of a variety of genes including Gastrin and ODC (ornithine decarboxylase). In particular, ZNF281 functions by binding to the G-rich box in the enhancer region of the gene. Upon DNA damage, ZNF281 may become phosphorylated by Atm or ATR.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ZNF281
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité