Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN7A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12127R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12127R-FITC
Anti-SCN7A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Voltage-gated sodium channels are selective ion channels that regulate the permeability of sodium ions in excitable cells. During the propagation of an action potential, sodium channels allow an influx of sodium ions, which rapidly depolarize the cell. The three glycoproteins that comprise the voltage-gated sodium channel proteins include a pore-forming Beta subunit, a noncovalently associated Beta 1 subunit and a disulfide-linked Beta 2 subunit. Na+ CP type VII Alpha (Sodium channel protein type 7 subunit alpha), also known as SCN6A, Sodium channel protein cardiac and skeletal muscle subunit alpha and putative voltage-gated sodium channel subunit alpha Nax, is a 1682 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the sodium channel family. Primarily expressed in uterus and heart, Na+ CP type VII Alpha may function in the regulation of salt intake behavior and central sensing of body-fluid sodium levels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCN7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité