Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF350 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12213R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12213R-CY5
Anti-ZNF350 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The transcpritional repressor ZBRK1, also designated zinc finger and BRCA1-interacting protein with a KRAB domain 1 or zinc finger protein 350, belongs to the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family of proteins. ZBRK1 localizes mainly to the nucleus and may be associated with the nuclear matrix. It is a widely expressed protein that binds to BRCA1. ZBRK1 plays an important role in transcriptional regulation. Likely targets of gene regulation are DNA damage response genes, which effect the survival and growth control of cells. ZBRK1 contains an N-terminal KRAB domain, a C-terminal BRCA1-binding region and eight central zinc-fingers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF350
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité