Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNX7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12250R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12250R-A555
Anti-SNX7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Sorting nexin (SNX) proteins are members of a large family of hydrophilic PX (phospholipid-binding motif) domain-containing proteins that interact with a variety of receptor types. SNXs are widely expressed, although the tissue distribution of each SNX mRNA varies. The ability of SNXs to bind specific phospholipids, as well as their tendency to form protein-protein complexes, suggests a role for these proteins in cellular membrane trafficking and protein sorting. SNXs may also function specifically in pro-degradative sorting, internalization, endosomal recycling or simply in endosomal sorting. SNXs partially associate with cellular membranes, despite their hydrophilic nature. SNX7 is unique in that it does not have a coiled coil region like some of the SNX family members. Mutations in the SNX7 gene have not been shown to cause any diseases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNX7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité