Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIRIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12269R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12269R-A647
Anti-HIRIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The HIRA protein shares sequence similarity with Hir1p and Hir2p, the two corepressors of histone gene transcription characterized in the yeast, Saccharomyces cerevisiae. The structural features of the HIRA protein suggest that it may function as part of a multiprotein complex. Several cDNAs encoding HIRA-interacting proteins, or HIRIPs, have been identified. In vitro, the protein encoded by this gene binds HIRA, as well as H2B and H3 core histones, indicating that a complex containing HIRA-HIRIP3 could function in some aspects of chromatin and histone metabolism. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Aug 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HIRIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité