Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1227R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1227R-HRP
Anti-TNK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Non-receptor tyrosine-protein and serine/threonine-protein kinase that is implicated in cell spreading and migration, cell survival, cell growth and proliferation. Transduces extracellular signals to cytosolic and nuclear effectors. Phosphorylates AKT1, AR, MCF2, WASL and WWOX. Implicated in trafficking and clathrin-mediated endocytosis through binding to epidermal growth factor receptor (EGFR) and clathrin. Binds to both poly- and mono-ubiquitin and regulates ligand-induced degradation of EGFR, thereby contributing to the accumulation of EGFR at the limiting membrane of early endosomes. Downstream effector of CDC42 which mediates CDC42-dependent cell migration via phosphorylation of BCAR1. May be involved both in adult synaptic function and plasticity and in brain development. Activates AKT1 by phosphorylating it on 'Tyr-176'. Phosphorylates AR on 'Tyr-267' and 'Tyr-363' thereby promoting its recruitment to androgen-responsive enhancers (AREs). Phosphorylates WWOX on 'Tyr-287'. Phosphorylates MCF2, thereby enhancing its activity as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) toward Rho family proteins. Contributes to the control of AXL receptor levels. Confers metastatic properties on cancer cells and promotes tumor growth by negatively regulating tumor suppressor such as WWOX and positively regulating pro-survival factors such as AKT1 and AR.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TNK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité