Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12301R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12301R-CY3
Anti-CDX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Cdx1, Cdx2 and Cdx4 are members of the caudal-type homeobox family of genes, which are homologs of the Drosophila “caudal” gene required for anterior-posterior regional identity. The proteins encoded by these genes are transcription factors which play an important role in development by regulating the expression of Hox genes. Hox genes play a fundamental role in the development of the vertebrate central nervous system, heart, axial skeleton, limbs, gut, urogenital tract and external genitalia. Cdx4 is a major positive regulator of the expression of all Hox family members. Due to its critical role as a regulator, Cdx4 is a direct target of the canonical Wnt pathway. The loss of Cdx4 can result in the development of an expanded hindbrain, while the overexpression of Cdx4 may cause the hindbrain to lose its distinct segmental features and resemble the spinal cord.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDX4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité