Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHEX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12313R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12313R-CY3
Anti-PHEX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The PHEX a 749 amino acid protein that putatively consists of an intracellular, transmembrane and extracellular domain. PHEX mutations have been observed in 60-80% of hypophosphatemic rickets patients. The PHEX protein, which is a single-pass membrane protein, is also designated HYP, X-linked hypophosphatemia protein or metalloendopeptidase homolog PEX. PHEX plays an active role in bone and dentin mineralization and renal phosphate re-absorption. X-linked hypophosphatemic rickets, also designated HYP, is an X-linked dominant disorder characterized by impaired phosphate uptake in the kidney, which is likely to be caused by abnormal regulation of sodium phosphate cotransport in the proximal tubules. Clinical manifestations include skeletal deformities, growth failure, craniosynostosis, paravertebral calcifications, pseudofractures in lower extremities, and muscular hypotonia with onset in early childhood.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PHEX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité