Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASPSCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12355R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12355R-FITC
Anti-ASPSCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Glut4 is a twelve pass transmembrane protein (12TM) whose carboxy-terminus may dictate its cellular localization. Aberrant Glut4 expression has been suggested to contribute to such maladies as obesity and diabetes. Glut4 null mice have shown that while functional Glut4 protein is not required for maintaining normal glucose levels, it is necessary for sustained growth, normal cellular glucose, fat metabolism and prolonged longevity. TUG (ASPL in humans) regulates the trafficking of glucose via Glut4. Full-length TUG forms a complex with Glut4 and in 3T3-L1 adipocytes and this complex is present in unstimulated cells and is disassembled by insulin. TUG acts by trapping endocytosed Glut4 and tethering it intracellularly. Insulin mobilizes this pool of retained Glut4 by releasing the tether.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASPSCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité