Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCMA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12378R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12378R-FITC
Anti-UCMA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
UCMA is a 138 amino acid secreted protein that is highly expressed in resting chrondrocytes in developing long bones and is thought to function in the early phase of chrondrocyte differentiation. A furin-like protease processes UCMA into an N-terminal 37 amino acid peptide and a C-terminal 74 amino acid peptide, which is referred to as Unique cartilage matrix-associated protein C-terminal fragment (Ucma-C). Introduction of recombinant Ucma-C interferes with osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells, MC3T3-E1 preosteoblasts and primary osteoblasts. This suggests that Ucma may be involved in the negative regulation of osteogenic differentiation of osteochondrogenic precursor cells at the cartilage-bone interface and in peripheral zones of fetal cartilage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UCMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité