Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF13B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12387R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12387R-CY7
Anti-KIF13B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
KIF13B is also known as Kinesin-like protein GAKIN or GAKIN and is a 1,826 amino acid protein that is widely expressed in tissues, with highest expression in brain and kidney. KIF13B is localized to the cytoplasm, as well as to the cytoskeleton, and is thought to be a microtubule-dependent motor protein which is able to bind to a variety of proteins in order to traffic them to various locations throughout the cell. KIF13B belongs to the kinesin-like protein family and possesses three domains typical of the kinesin-like protein family, namely an N-terminal motor domain with an ATP-binding motif, an FHA domain which is known to bind diverse cargos and a large stalk domain involved in protein-protein binding. Additionally, KIF13B has a microtubule-interacting sequence which is known as the CAP-Gly domain at its C-terminus. The CAP-Gly domain is highly conserved domain among eukaryotes, and in humans, defects in the CAP-Gly domain are implicated in many diseases affecting the trafficking of vesicles, neuromuscular junctions and lysosome proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIF13B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité