Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOBEC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12493R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12493R-A350
Anti-APOBEC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
APOBEC2 is a 224 amino acid protein that belongs to the cytidine and deoxycytidylate deaminase family. Expressed exclusively in heart and skeletal muscle, APOBEC2 is thought to be a probable C (cytidine) to U (uridine) editing enzyme. However, unlike other members of the family, such as APOBEC1, which mediates the editing of apolipoprotein (apo) B mRNA, APOBEC2 does not display any detectable apoB mRNA editing activity. Also, APOBEC2 has been shown to have low, but definite, intrinsic cytidine deaminase activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOBEC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité