Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOL4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12499R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12499R-HRP
Anti-APOL4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The apolipoprotein L gene family maps to a region on chromosome 22 and encodes six highly homologous proteins designated apoL-I, apoL-II, apoL-III, apoL-IV, apoL-V and apoL-VI, all of which function as components of plasma lipoproteins. ApoL-IV (apolipoprotein L-IV), also known as APOL4, is a 351 amino acid protein that exists as multiple alternatively spliced isoforms, one of which is secreted. Expressed in spleen, placenta, spinal cord, uterus, testis and trachea, apoL-IV is thought to play a role in lipid exchange and transport throughout the body and may be involved in reverse cholesterol transport, specifically from peripheral cells to the liver. Overexpression of apoL-IV is associated with schizophrenia, suggesting that apoL-IV may play a role in the pathogenesis of neural disorders.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: APOL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité