Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARPC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12528R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12528R-A350
Anti-ARPC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. This complex controls actin polymerization in cells and has been conserved throughout eukaryotic evolution. This gene encodes the p20 subunit, which is necessary for actin nucleation and high-affinity binding to F-actin. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Naturally occurring read-through transcription exists between this gene and the downstream tubulin tyrosine ligase-like family, member 3 (TTLL3), which results in the production of a fusion protein. [provided by RefSeq, Nov 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARPC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité