Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARVCF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12532R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12532R-A350
Anti-ARVCF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Armadillo Repeat gene deleted in Velo-Cardio-Facial syndrome (ARVCF) is a member of the catenin family. This family plays an important role in the formation of adherens junction complexes, which are thought to facilitate communication between the inside and outside environments of a cell. The ARVCF gene was isolated in the search for the genetic defect responsible for the autosomal dominant Velo-Cardio-Facial syndrome (VCFS), a relatively common human disorder with phenotypic features including cleft palate, conotruncal heart defects and facial dysmorphology. The ARVCF gene encodes a protein containing two motifs, a coiled coil domain in the N-terminus and a 10 armadillo repeat sequence in the midregion. Since these sequences can facilitate protein-protein interactions ARVCF is thought to function in a protein complex. In addition, ARVCF contains a predicted nuclear-targeting sequence suggesting that it may have a function as a nuclear protein. [provided by RefSeq, Jun 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARVCF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité