Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12535R-HRPEA 885 EUR InStock
BOSSBS-12535R-HRP
Anti-ATF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ATF1 (Activating Transcription Factor 1, TREB-36) is a member of the ATF/CREB family of basic region leucine-zipper (bZip) DNA-binding proteins that regulates transcription by binding to a consensus cAMP response element (CRE) in the promoter of various viral and cellular genes. Many of these genes are important in cell growth and differentiation, and in stress and immune responses. The activation function of CRE-binding proteins may be modulated by phosphorylation of several kinases and is mediated by coactivators such as CREB-binding protein (CBP) and p300. ATF1 is a nuclear protein that binds DNA as a homodimer or as heterodimers with the inducible transcription factors CREB1 or CREM. Heterodimers appear to be stronger transcriptional activators than the homodimers. Tissue expression of ATF1 mRNA is widespread. Several isoforms of ATF1 arise by differential splicing. ATF1 mediates both Ca2+ and cAMP responses at several levels. It binds to the Tax-responsive element (TRE1) of the human T-cell lymphotropic virus type-I (HTLV1). ATF1 is detectable in metastatic melanoma cells and seems to contribute to their survival. A chimeric protein composed of the N-terminal domain of EWS (Ewing sarcoma oncogene) linked to the bZip domain of ATF1 is implicated in the rare malignant clear cell sarcoma of tendon sheath and aponeuroses (malignant melanoma of soft parts).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ATF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité