Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PURH Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12544R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12544R-FITC
Anti-PURH Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The bifunctional purine biosynthesis protein ATIC (also designated PURH) contains AICAR transformylase and IMP cyclohydrolase activities. AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide) transformylase catalyzes the second to last step in purine biosynthesis, playing an important role in the production of nucleotides and IMP. Defects in the ATIC transformylase gene can cause AICA-rebsuria, also designated AICA-ribosiduria, an inborn error in purine biosynthesis that is neurologically cataclysmic. Individuals with AICA-rebosuria accumulate AICA-riboside, also designated ZMP, and its derivatives in erythrocytes and fibroblasts. Patients also excrete very large amounts of AICA-riboside in the urine. Mental retardation, epilepsy, dysmorphic features and congenital blindness are all symptoms of this disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PURH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité