Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATPIF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12550R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12550R-FITC
Anti-ATPIF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mitochondrial ATP synthases (ATPases) transduce the energy contained in membrane electrochemical proton gradients into the energy required for synthesis of high-energy phosphate bonds. ATPases contain two linked complexes: F1, the hydrophilic catalytic core; and F0, the membrane-embedded protein channel. F1 consists of three Alpha chains and three Beta chains, which are weakly homologous, as well as one Gamma chain, one Delta chain and one Gamma chain. F0 consists of three subunits: a, b and c. A mitochondrial F1-ATPase inhibitor protein, ATPIF1 (ATPase inhibitory factor 1), also known as IP, IF1, ATPI or ATPIP (ATPase inhibitor protein), binds to the C-terminal region of a Beta subunit of the F1-ATPase at low pH values and, via interference of the Beta and Gamma subunit interaction, ATPIF1 regulates the activity of the F1F0-ATPase. This reversible ATPIF1 binding to F1F0-ATPase also occurs on the surface of endothelial cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATPIF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité