Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALDH1A2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12460R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12460R-HRP
Anti-ALDH1A2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Aldehyde dehydrogenases (ALDHs) mediate NADP+-dependent oxidation of aldehydes into acids during the detoxification of alcohol-derived acetaldehyde; metabolism of corticosteroids, biogenic amines and neurotransmitters; and lipid peroxidation. ALDH1A1, also designated retinal dehydrogenase 1 (RalDH1 or RALDH1), aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, aldehyde dehydrogenase cytosolic, ALDHII, ALDH-E1 or ALDH E1, is a retinal dehydrogenase that participates in the biosynthesis of retinoic acid (RA). There are two major liver isoforms of ALDH1 that can localize to cytosolic or mitochondrial space. The ALDH1A2 (RALDH2, RALDH2-T) gene produces three different transcripts and also catalyzes the synthesis of RA from retinaldehyde. ALDH1A3 (ALDH6, RALDH3, ALDH1A6) is a 37 kb gene that consists of 13 exons and produces a major transcript of approximately 3.5 kb most abundant in salivary gland, stomach and kidney. ALDH3A1 (stomach type, ALDH3, ALDHIII) forms a cytoplasmic homodimer that preferentially oxidizes aromatic aldehyde substrates. ALDH genes upregulate as a part of the oxidative stress response, and appear to be abundant in certain tumors that have an accelerated metabolism toward chemotherapy agents.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ALDH1A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité