Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGPS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12462R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12462R-CY3
Anti-AGPS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
AGPS is a 658 amino acid enzyme that is required for glycerolipid metabolism and ether lipid biosynthesis. Localized to the inner aspect of the peroxisomal membrane, AGPS is likely part of a heterotrimeric complex that is also composed of GNPAT and a modified form of GNPAT. Containing one FAD-binding PCMH-type domain, AGPS utilizes FAD as a cofactor in the synthesis of alkyl-glycerone 3-phophate and a long-chain acid anion from 1-acteyl-glyerone 3-phosphate and a long-chain alcohol. Defects in the gene encoding AGPS results in rhizomelic chondrodysplasia punctata type 3, a disease characterized by vertebral disorders, severe mental retardation, cutaneous lesions, cataracts and rhizomelic shortening of the humerus and femur.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AGPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité