Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12465R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12465R-CY7
Anti-NAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Syntaxins were originally thought to be docking proteins, but have more recently been categorized as anchoring proteins that anchor themselves to the cytoplasmic surfaces of cellular membranes. Syntaxins have been shown to bind to various proteins involved in exocytosis, including VAMPs (vesicle-associated membrane proteins), NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor), SNAP 25 (synaptosomal-associated protein of 25kDa), SNAPs (soluble NSF attachment proteins) and synaptotagmin. VAMPs (also designated synaptobrevins), including VAMP-1 and VAMP-2, and synaptotagmin, a protein that may function as an inhibitor of exocytosis, are vesicular proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NAPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité