Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAZL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12245R-FITCEA 842 EUR InStock
BOSSBS-12245R-FITC
Anti-DAZL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The DAZ (Deleted in AZoospermia) gene family encodes potential RNA binding proteins that are expressed in prenatal and postnatal germ cells of males and females. The protein encoded by this gene is localized to the nucleus and cytoplasm of fetal germ cells and to the cytoplasm of developing oocytes. In the testis, this protein is localized to the nucleus of spermatogonia but relocates to the cytoplasm during meiosis where it persists in spermatids and spermatozoa. Transposition and amplification of this autosomal gene during primate evolution gave rise to the DAZ gene cluster on the Y chromosome. Mutations in this gene have been linked to severe spermatogenic failure and infertility in males. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAZL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité