Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PUM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12246R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12246R-A488
Anti-PUM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Pumilio 2 is a sequence-specific RNA-binding protein that regulates translation and mRNA stability by binding mRNA targets. It supports proliferation and self-renewal of stem cells by regulating the translation of key transcripts. The Pumilio gene encodes proteins that are required for development of germ stem cells in one or both sexes. The Pumilio protein interacts with the human Nanos1 protein and this interaction may play a conserved role in germ cell development. Pumilio 2 is highly expressed in testis and ovary and at lower levels in brain, heart, kidney, liver, muscle, placenta, intestine and stomach. It is also expressed in stem cells, germ cells and in most fetal tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PUM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité