Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPAG9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12270R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12270R-CY7
Anti-SPAG9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
JIP-4 is a 1,321 amino acid protein encoded by the human gene SPAG9. It contains a large N-terminal extracellular domain, a short transmembrane helical domain, and a cytoplasmic domain. There are 6 N-glycosylation sites, several phosphorylation sites for cAMP/cGMP-dependent protein kinase, protein kinase C, and casein kinase II, and 10 putative myristoylation sites. There is also a leucine zipper motif, with 6 leucine repeats, that may aid in dimerization since there is no upstream basic domain characteristic of DNA binding proteins. The JNK-interacting protein (JIP) group of scaffold proteins selectively mediates JNK signaling by aggregating specific components of the MAPK cascade to form a functional JNK signaling module. JIP-4 is a cytoplasmic, perinuclear protein that has eight known isoforms whose expression varies by tissue and disease state.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPAG9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité