Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHATL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12315R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12315R-FITC
Anti-HHATL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GUP1 is a 504 amino acid multipass membrane protein of the endoplasmic reticulum that functions as a membrane bound O-acyltransferase. With specific expression in heart, GUP1 negatively regulates amino-terminal palmitoylation of Shh by HHAT, a protein that is required for Shh signaling. Deletion of the gene encoding GUP1 results in higher sensibility to specific sphinogolipid biosynthesis inhibitors and resistance to ergosterol biosynthesis inhibitors, indicating that GUP1 is an essential component in lipid metabolism. Also, GUP1 also seems to be important for cell wall assembly and stability due to evidence in Saccharomyces cerevisiae GUP1 mutants, which exhibit altered plasma membrane lipid composition and membrane potential.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HHATL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité