Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM22 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12330R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12330R-FITC
Anti-TRIM22 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The tripartite motif (TRIM) family of proteins are characterized by a conserved TRIM domain that includes a coiled-coil region, a B-box type zinc finger, one RING finger and three zinc-binding domains. Staf-50 (50 kDa-stimulated trans-acting factor), also known as TRIM22 (tripartite motif-containing 22), RNF94 or GPSTAF50, is a 498 amino acid cytoplasmic protein that belongs to the TRIM family and, characteristic of TRIM family members, contains one RING-type zinc finger, one B box-type zinc finger and one SPRY domain. Induced by IFN-å and IFN-∫, Staf-50 is strongly expressed in ovary, spleen, thymus and peripheral blood leukocytes where it is thought to mediate the antiviral effects of IFN proteins. Additionally, Staf-50 is present in leukemic cells, suggesting a role in cancer formation and metastasis. Staf-50 exists as two alternatively spliced isoforms which are encoded by a gene that maps to human chromosome 11.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité