Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNX4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12406R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12406R-FITC
Anti-SNX4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SNX2 and SNX4 share a high degree of amino acid similarity with SNX1, as they all contain a characteristic phox homology (PX) domain (4). These proteins are all partially associated with cellular membranes, and they, likewise, associate with EGF, PDGF and insulin receptor tyrosine kinases (2). These nexins are widely expressed and yet have various tissue distribution patterns. Additionally, the sorting nexins can associate with each other and with a variety of other cellular proteins, suggesting that they exist as part of multisubunit complexes (1,5). The related protein, SNX3, comprises a distinct subgroup of nexins that share less sequence similarity outside of the PX domain and have dramatically different binding affinities for the tyrosine kinase receptors (2,6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité