Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12431R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12431R-A555
Anti-DOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Involved in cytoskeletal rearrangements required for lymphocyte migration in response of chemokines. Activates RAC1 and RAC2, but not CDC42, by functioning as a guanine nucleotide exchange factor (GEF), which exchanges bound GDP for free GTP. May also participate in IL2 transcriptional activation via the activation of RAC2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité