Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12485R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12485R-HRP
Anti-APC2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The adenomatous polyposis syndromes, familial adenomatous polyposis (FAP) and Gardner’s syndrome (GS), are characterized by numerous adenomatous polyps throughout the entire colon. These polyps invariably progress to colon cancer in addition to other extracolonic manifestations. The cloning of the APC gene revealed a ubiquitously expressed protein, 2843 amino acids in length, which is frequently mutated in patients suffering from FAP and GS. APC has been found to be associated with structural components of intracellular junctions. b-catenin and g-catenin (also called plakoglobin) are involved in the regulation of cellular adhesion. APC and E cadherin compete for binding to specific internal regions of both b- and g-catenin. Interactions between cytoskeleton and the APC, E cadherin, b/g catenin complex are mediated by a-catenin.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: APC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité