Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOA1BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12491R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12491R-A647
Anti-APOA1BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins. Apolipoprotein A-I (ApoA1) promotes cholesterol efflux from tissues to the liver for excretion. ApoA1 is the major protein component of high density lipoprotein (HDL) in the plasma. It can function as a cofactor for lecithin cholesterolacyltransferase, which is responsible for the formation of most plasma cholesteryl esters. AI-BP (Apolipoprotein A-I-binding protein), also known as YjeF N-terminal domain-containing protein 1, is a 288 amino acid secreted protein that binds ApoA1, ApoA2 and HDL. Individuals with impaired renal function show an increased rate of AI-BP excretion, indicating that it is normally reabsorbed within the kidney tubules. AI-BP belongs to the YjeF N-terminal domain protein family, which includes proteins that are frequently involved in oogenesis and spermatogenesis. There are two isoforms of AI-BP that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APOA1BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité