Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12630R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12630R-CY3
Anti-DAP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a transmembrane signaling polypeptide which contains an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) in its cytoplasmic domain. The encoded protein may associate with the killer-cell inhibitory receptor (KIR) family of membrane glycoproteins and may act as an activating signal transduction element. This protein may bind zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa (ZAP-70) and spleen tyrosine kinase (SYK) and play a role in signal transduction, bone modeling, brain myelination, and inflammation. Mutations within this gene have been associated with polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (PLOSL), also known as Nasu-Hakola disease. Its putative receptor, triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2), also causes PLOSL. Multiple alternative transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2010]

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité