Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSPRY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12639R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12639R-A647
Anti-BSPRY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
BSPRY is a 402 amino acid protein that localizes to both the membrane and the cytoplasm and contains one B box-type zinc finger and one B30.2/SPRY domain. Existing as two alternatively spliced isoforms, BSPRY interacts with TRPV5 and TRPV6 and is thought to regulate the transport of calcium across the epithelium, probably by inhibiting the activity of TRPV proteins. The gene encoding BSPRY maps to human chromosome 9, which houses over 900 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterized by harmful vascular defects, and Familial dysautonomia, are both associated with chromosome 9. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BSPRY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité