Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12877R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12877R-A350
Anti-BOP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Predominantly localized to the nucleolus, BOP1 (Block of proliferation 1 protein) is a 746 amino acid highly conserved non-ribosomal protein that is involved in ribosome biogenesis. Truncation of the amino terminus of BOP1 leads to cell growth arrest in the G1 phase and specific inhibition of 28S and 5.8S rRNA synthesis, as well as a deficit in the cytosolic 60S ribosomal subunit. This suggests that BOP1 is involved in the formation of mature rRNAs and in the biogenesis of the 60S ribosomal subunit. BOP1 physically interacts with pescadillo (a protein involved in cell proliferation) and enables efficient incorporation of pescadillo into the nucleolar preribosomal complexes, thereby affecting rRNA maturation and the cell cycle. The BOP1-pescadillo complex is also necessary for biogenesis of 60S ribosomal subunits. Deregulation of BOP1 may lead to colorectal tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BOP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité