Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSPS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12945R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12945R-HRP
Anti-CSPS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cysteine string proteins (CSPs) are synaptic vesicle-associated, secretory vesicle proteins that are involved in Ca2+-regulated exocytosis of synaptic vesicles and modulation of presynaptic transmembrane calcium fluxes in neuroendocrine and endocrine cell types. CSP contains a J-domain that binds HSP 70/HSC 70 chaperone ATPases and a membrane-targeting, palmitoylated cysteine-rich string region. CSPs may act as molecular chaperones in synapses, and mediate conformational folding of components of the vesicular exocytotic machinery. CSP is involved in the fine tuning of neurotransmission through its interaction with receptor-coupled trimeric GTP binding proteins (G proteins) and N-type Ca2+ channels. Two variants of CSP have been described: CSP1; and the 31 amino acid, C-terminally truncated isoform, CSP2. Subcellular fractionation of insulinoma cells shows CSP1 in granular fractions, while the membrane and cytosol fractions contain predominantly CSP2. The fractions also contain additional proteins, presumably CSP dimers. Furthermore, in various mammalian cell lines (including rat brain) CSP1 expression predominates CSP2 expression.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CSPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité