Anti-ODC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1294R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1294R-A488
Anti-ODC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transports C5-C7 oxodicarboxylates across the inner membranes of mitochondria. Can transport 2-oxoadipate, 2-oxoglutarate, adipate, glutarate, and to a lesser extent, pimelate, 2-oxopimelate, 2-aminoadipate, oxaloacetate, and citrate.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ODC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité