Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12950R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12950R-CY7
Anti-CRTC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
TORC3 is a 619 amino acid protein that localizes to both the cytoplasm and the nucleus and belongs to the TORC family. Expressed in lung tissue and B and T lymphocytes, as well as in colon, brain, ovary, kidney, prostate, colon and heart, TORC3 functions as a transcriptional coactivator for CREB-1, thereby regulating the expression of CREB-activated genes, and is also thought to activate the SIK/TORC signaling pathway. TORC3 exists as multiple alternatively spliced isoforms and, in addition to its role in transcriptional activation, is thought to induce mitochondrial biogenesis, specifically in muscle cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRTC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité