Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12958R-CY3EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12958R-CY3
Anti-ACO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Iron metabolism is essential for sustaining mammalian homeostasis. Iron uptake and distribution is a highly regulated process in mammalian cells that is monitored by two iron sensing proteins; iron regulatory protein-1 and -2 (IRP-1 and -2), also known as iron responsive element-binding protein-1 and -2 (IRE–BP-1 and -2) or aconitase 1 and 2. IRP-1 and IRP-2 are important soluble regulatory factors that mediate iron uptake and storage in mammalian cells. They are capable of either repressing translation or enhancing mRNA stability by associating with stem-loop motifs known as iron-responsive elements (IREs). IRPs respond to stress mediators, iron concentration and signaling factors, including nitrogen monoxide, cytokines and hydrogen peroxide.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité