Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RSV Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1264R-A555EA 591 EUR InStock
BOSSBS-1264R-A555
Anti-RSV Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major cause of respiratory illness in young children. RSV infection produces a variety of signs and symptoms involving different areas of the respiratory tract, from the nose to the lungs. RSV is a negative sense, enveloped RNA virus. The virion is variable in shape and size with average diameter of between 120 and 300 nm. The 63 kD RSV fusion protein of the RSS 2 strain (subtype A) directs fusion of viral and cellular membranes, results in viral penetration, and can direct fusion of infected cells with adjoining cells, resulting in the formation of syncytia or multi nucleated giant cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RSV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité