Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1280R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1280R-CY5.5
Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Participates in the Wnt signaling pathway and modulates MYC expression by binding to its promoter in a sequence-specific manner. Acts as repressor in the absence of CTNNB1, and as activator in its presence. Activates transcription from promoters with several copies of the Tcf motif 5'-CCTTTGATC-3' in the presence of CTNNB1. TLE1, TLE2, TLE3 and TLE4 repress transactivation mediated by TCF7L2/TCF4 and CTNNB1. Expression of dominant-negative mutants results in cell-cycle arrest in G1. Necessary for the maintenance of the epithelial stem-cell compartment of the small intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TCF7L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité