Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIVM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12869R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12869R-HRP
Anti-BIVM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
BIVM (for basic, immunoglobulin like variable motif containing) refers to a recently identified gene product that maps to human chromosome 13q32-q33 and is predicted to encode a 503 amino acid protein. BIVM shows ubiquitous expression in normal human tissue and the presence of a 5' CpG island suggests it is a housekeeping gene. BIVM is likely essential for some aspect of basic cellular function. BIVM is highly charged and localizes to the cytoplasm and nucleus where it may bind to either DNA or RNA or associate with other cellular proteins. Significant sequence homology exists with many organisms.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BIVM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité