Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJC9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13024R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13024R-FITC
Anti-DNAJC9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The DnaJ family comprises a group of chaperone proteins that contain a J domain and have diverse cellular localization and functions. DnaJ proteins play a critical role in the HSP 70 chaperone machine by interacting with HSP 70 to stimulate ATP hydrolysis and are also important mediators of proteolysis and protein degradation. DnaJC9 (DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 9), also designated HDJC9, JDD1 or DnaJ protein SB73, is a 260 amino acid protein found at moderate levels in most tissues with highest expression in the germinal zone of the central nervous system, testis, ovary, renal cortex and fetal liver. A member of the DnaJ family, DnaJC9 contains one N-terminal J domain but lacks the typical G/F and zinc finger regions that are typical of DnaJ family members. DnaJC9 localiizes to nuclei under normal conditions but may be transported to cytoplasm and plasma membrane when exposed to heat shock.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNAJC9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité