Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Borrelia burgdorferi Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12879R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-12879R-CY5
Anti-Borrelia burgdorferi Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Borrelia burgdorferi is a spirochete and the cause of Lyme disease, a tick transmitted illness of humans and animals. B. burgdorferi may persist in humans and animals for months or years following initial infection, despite a robust humoral immune response. B. burgdorferi resembles other spirochetes in that it is a highly specialized, motile, two-membrane, spiral shaped bacteria which lives primarily as an extracellular pathogen. B. burgdorferi has an unusual genome compared with other eubacteria which includes a linear chromosome approximately one megabase in size and numerous linear and circular plasmids.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Borrelia burgdorferi
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité