Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12889R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12889R-A488
Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The bromodomain-containing proteins include BRD2, BRD3, BRD4 and BRDT. BRD2 (RING3 protein) is a mitogen-activated nuclear protein whose gene is located in the human MHC II region, suggesting its relation to HLA-associated diseases. The gene encoding BRD3 (RING3-like protein) contains two bromodomains and maps to chromosome 9q34. BRD4 (HUNK1 protein) is a nuclear protein involved in the regulation of chromosomal dynamics during mitosis. The testis-specific bromodomain protein BRDT contains a PEST sequence, indicating that it undergoes rapid intracellular degradation. The bromodomain-containing proteins are ubiquitously expressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité