Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12941R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12941R-FITC
Anti-CSK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
All members of the Src gene family of tyrosine kinases are characterized by a carboxy terminal domain tyrosine which is highly phosphorylated in the inactive form of the enzyme and phosphorylated to a much lesser extent when the enzyme is active. In the case of Src p60, Y527 is this tyrosine; however, a mutant form of c-Src in which Y527 is replaced by phenylalanine is transforming and displays 5- to 10-fold elevated kinase activity compared to its normal counterpart. Csk has been identified as a Src-related tyrosine kinase having both SH2 and SH3 domains and a catalytic domain but lacking sequences amino terminal to the SH3 domain as well as carboxy terminal regulatory sequences. Csk phosphorylates Src on Y527 and also downregulates Lyn, Fyn and Lck by tyrosine phosphorylation of carboxy terminal regulatory sites.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité