Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12980R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12980R-CY7
Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Protein kinase termed (DAPK2) dependant on calcium/calmodulin (Ca2+/CaM) contains an N-terminal protein kinase domain followed by a conserved CaM-binding domain with significant homologies to those of DAP kinase, a protein kinase involved in apoptosis. Overexpression of DAPK2 significantly induced the morphological changes characteristic of apoptosis. Results indicate that DAPK2 is an additional member of DAP kinase family involved in apoptotic signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité