Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12981R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12981R-HRP
Anti-DAPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
In contrast to growth factors which promote cell proliferation, FAS ligand (FAS-L) and the tumor necrosis factors (TNFs) rapidly induce apoptosis. Cellular response to FAS-L and TNF is mediated by structurally related receptors containing a conserved cytoplasmic region called the “death domain”. DAPL1 (Death-associated protein-like 1), also known as EEDA (Early epithelial differentiation-associated protein), is a 107 amino acid protein that is expressed in hair follicles and is thought to function in a similar manner to DAP-1, possibly participating in the early stages of epithelial differentiation and/or apoptosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DAPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité