Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13026R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13026R-CY5
Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Methylation at the 5'-position of cytosine is the only known naturally occurring covalent modification of the mammalian genome. DNA methylation requires the enzymatic activity of DNA 5-cytosine methyltransferase (Dnmt) proteins, which catalyze the transfer of a methyl group from S-adenosyl methionine to the 5'-position of cytosines, thereby repressing expression of the target gene. Dnmt3L (DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3-like) is a 387 amino acid protein that contains one ADD-type zinc finger and is a member of the Dnmt family. Localized to the nucleus and expressed at lows levels in thymus, testis and ovary, Dnmt3L does not exhibit DNA methyltransferase activity, but is able to stimulate de novo methylation by Dnmt3 and is thought to play a key role in the establishment of genomic imprints. Additionally, Dnmt3L interacts with histone deacetylase 1 (HDAC1) and, through this interaction, mediates transcriptional repression. Multiple isoforms of Dnmt3L exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNMT3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité