Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUSP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13035R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13035R-A488
Anti-DUSP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Mitogen-activated protein (MAP) kinases are a large class of proteins involved in signal transduction pathways that are activated by a range of stimuli and mediate a number of physiological and pathological changes in the cell. Dual specificity phosphatases (DSPs) are a subclass of the protein tyrosine phosphatase (PTP) gene superfamily, which are selective for dephosphorylating critical phosphothreonine and phosphotyrosine residues within MAP kinases. DSP gene expression is induced by a host of growth factors and/or cellular stresses, thereby negatively regulating MAP kinase superfamily members including MAPK/ERK, SAPK/JNK and p38. MKP-5 preferentially binds to p38, but also to SAPK/JNK. It is ubiquitously expressed and localizes to both the cytoplasm and the nucleus. MKP-5 has been implicated in cell proliferation and apoptosis, tumor invasion and immune responses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DUSP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité